tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4287-1G
PC4287-500MG
PC4287-5G
APOSPC4287-1GEA
2730
CZK
APOSPC4287-1G
APOSPC4287-500MG
APOSPC4287-5G
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Vzorec:
C₈H₁₁F₃O₂ Bod varu: 120 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04038275 CAS číslo: 105935-24-8 |