Tisk…
4-Fluorothioanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4286-25G PC4286-5G
APOSPC4286-25GEA 827 CZK
APOSPC4286-25G APOSPC4286-5G
4-Fluorothioanisole 97%
4-Fluorothioanisole
Vzorec: C₇H₇FS
Bod varu: 90 °C/31mmHg
Hustota: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040829
CAS číslo: 371-15-3
EINECS: 206-733-4