Tisk…
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4283-1G PC4283-5G
APOSPC4283-1GEA 0 CZK
APOSPC4283-1G APOSPC4283-5G
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₅BF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878539
CAS číslo: 1073355-21-1