2-Chloro-6-fluorobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Chloro-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4269-1G
PC4269-5G
APOSPC4269-1GEA
3610
CZK
APOSPC4269-1G
APOSPC4269-5G
2-Chloro-6-fluorobenzotrifluoride 98%
2-Chloro-6-fluorobenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₃ClF₄ MW: 198,5453 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03412198 CAS číslo: 103889-37-8 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)