Tisk…
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4268-5G PC4268-1G PC4268-25G
APOSPC4268-5GEA 705 CZK
APOSPC4268-5G APOSPC4268-1G APOSPC4268-25G
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₄
Bod varu: 102…105 °C
Bod tání: –42 °C
Hustota: 2,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03412197
CAS číslo: 94444-58-3