Tisk…
6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4261-1G PC4261-5G
APOSPC4261-1GEA 827 CZK
APOSPC4261-1G APOSPC4261-5G
6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅FO₄
Bod tání: 234…238 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424505
CAS číslo: 71346-17-3