Tisk…
4-Fluorostyrene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-4-vinylbenzene
PC4250-25G PC4250-5G
APOSPC4250-25GEA 2780 CZK
APOSPC4250-25G APOSPC4250-5G
4-Fluorostyrene 95%
4-Fluorostyrene
Vzorec: C₈H₇F
MW: 122,14 g/mol
Bod varu: 145…148 °C
Bod tání: –34,5 °C
Hustota: 1,024 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000361
CAS číslo: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
UN: 1993
ADR: 3,III