Tisk…

1-Bromo-2,6-difluoro-4-nitrobenzene 97+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Bromo-1,3-difluoro-5-nitrobenzene

PC4245-1G PC4245-25G PC4245-5G
APOSPC4245-1GEA 1370 CZK
APOSPC4245-1G APOSPC4245-25G APOSPC4245-5G
1-Bromo-2,6-difluoro-4-nitrobenzene 97+%
1-Bromo-2,6-difluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237.9864 g/mol
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974121
CAS číslo: 886762-62-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR