Tisk…
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4243-1G PC4243-5G PC4243-25G
APOSPC4243-1GEA 744 CZK
APOSPC4243-1G APOSPC4243-5G APOSPC4243-25G
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
MW: 159.14 g/mol
Bod tání: 77…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115910
CAS číslo: 363-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III