Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dihydroxy(4-(trifluoromethoxy)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, 4-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, 4-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
PC4241-25G PC4241-100G PC4241-5G
APOSPC4241-25GEA 744 CZK
APOSPC4241-25G APOSPC4241-100G APOSPC4241-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205.93
Bod tání: 120…127 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01074648
CAS číslo: 139301-27-2