Tisk…
3-Fluorostyrene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4240-25G PC4240-5G PC4240-1G PC4240-10G
APOSPC4240-25GEA 3580 CZK
APOSPC4240-25G APOSPC4240-5G APOSPC4240-1G APOSPC4240-10G
3-Fluorostyrene 98%
3-Fluorostyrene
Vzorec: C₈H₇F
MW: 122,14 g/mol
Bod varu: 31 °C/4mmHg
Hustota: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000341
CAS číslo: 350-51-6
EINECS: 206-504-9
UN: 1993
ADR: 3,III