Tisk…
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4233-5G PC4233-25G PC4233-100G
APOSPC4233-5GEA 622 CZK
APOSPC4233-5G APOSPC4233-25G APOSPC4233-100G
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂FO₂S
Hustota: 1,584 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094234
CAS číslo: 351003-48-0
UN: 3265
ADR: 8,II