Tisk…
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4231-1G PC4231-250MG PC4231-5G
APOSPC4231-1GEA 6220 CZK
APOSPC4231-1G APOSPC4231-250MG APOSPC4231-5G
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole 98%
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole
Vzorec: C₉H₇FN₂O
Bod tání: 101…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407398
CAS číslo: 81465-82-9