Tisk…
2-Fluorostyrene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-2-vinylbenzene
PC4230-25G PC4230-5G PC4230-1G
APOSPC4230-25GEA 10350 CZK
APOSPC4230-25G APOSPC4230-5G APOSPC4230-1G
2-Fluorostyrene 99%
2-Fluorostyrene
Vzorec: C₈H₇F
MW: 122,14 g/mol
Bod varu: 46 °C/32mmHg
Hustota: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013550
CAS číslo: 394-46-7
EINECS: 206-896-1
UN: 1993
ADR: 3,III