Tisk…
4-Chloro-3'-fluorobenzhydrol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4226-1G PC4226-5G
APOSPC4226-1GEA 4570 CZK
APOSPC4226-1G APOSPC4226-5G
4-Chloro-3'-fluorobenzhydrol 97%
4-Chloro-3'-fluorobenzhydrol
Vzorec: C₁₃H₁₀ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06201293
CAS číslo: 2795-71-3