Tisk…
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4223-1G PC4223-250MG
APOSPC4223-1GEA 12400 CZK
APOSPC4223-1G APOSPC4223-250MG
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene 98%
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₅F₆N
Bod varu: 104…106 °C/11mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01312619
CAS číslo: 2965-07-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III