Tisk…
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4217-1G PC4217-5G
APOSPC4217-1GEA 622 CZK
APOSPC4217-1G APOSPC4217-5G
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one 97%
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O
Bod tání: 195…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051655
CAS číslo: 321-07-3