Tisk…
4'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4215-1G PC4215-5G
APOSPC4215-1GEA 1580 CZK
APOSPC4215-1G APOSPC4215-5G
4'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 98%
4'-Chloro-2'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClFO
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116328
CAS číslo: 175711-83-8