Tisk…
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421222-1G PC421222-250MG PC421222-5G
APOSPC421222-1GEA 8900 CZK
APOSPC421222-1G APOSPC421222-250MG APOSPC421222-5G
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole
Vzorec: C₆H₄FN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00760403
CAS číslo: 18225-90-6