Tisk…
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421209-100MG PC421209-1G PC421209-250MG
APOSPC421209-100MGEA 5530 CZK
APOSPC421209-100MG APOSPC421209-1G APOSPC421209-250MG
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₉H₇FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13181200
CAS číslo: 1146699-63-9