Tisk…
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421203-100MG PC421203-250MG
APOSPC421203-100MGEA 15580 CZK
APOSPC421203-100MG APOSPC421203-250MG
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 95%
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Vzorec: C₅H₉F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07373382
CAS číslo: 131922-05-9