2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC421055-1G
PC421055-250MG
PC421055-5G
APOSPC421055-1GEA
14090
CZK
APOSPC421055-1G
APOSPC421055-250MG
APOSPC421055-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Vzorec:
C₆H₃BrF₃NO MW: 242 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20486158 CAS číslo: 1206978-11-1 |