Tisk…
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC421026-1G PC421026-250MG PC421026-5G
APOSPC421026-1GEA 2980 CZK
APOSPC421026-1G APOSPC421026-250MG APOSPC421026-5G
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₄ClF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185848
CAS číslo: 1206978-15-5