Tisk…
1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4208-1G PC4208-5G
APOSPC4208-1GEA 3940 CZK
APOSPC4208-1G APOSPC4208-5G
1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
Vzorec: C₂₀H₂₉F₁₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038341
CAS číslo: 154628-00-9