Tisk…
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-N,N-dimethylacetamide
PC4203-100G PC4203-25G
APOSPC4203-100GEA 5920 CZK
APOSPC4203-100G APOSPC4203-25G
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Vzorec: C₄H₆F₃NO
Bod varu: 134…136 °C
Hustota: 1,264 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043555
CAS číslo: 1547-87-1