Tisk…
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Fluoropyridinium triflate, 1-Fluoropyridiniumtriflate, N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulphonate
PC4202-25G PC4202-5G
APOSPC4202-25GEA 15010 CZK
APOSPC4202-25G APOSPC4202-5G
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 96%
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Electrophilic fluorinating agent.
Vzorec: C₆H₅F₄NO₃S
MW: 247.17 g/mol
Bod tání: 180…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013458
CAS číslo: 107263-95-6
UN: 3261
ADR: 8 II