(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC420001-1G
PC420001-250MG
APOSPC420001-1GEA
17820
CZK
APOSPC420001-1G
APOSPC420001-250MG
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 97%
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Vzorec:
C₅H₁₀ClF₂N MW: 157.59 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12400850 CAS číslo: 1159813-93-0 |