2-Fluoropyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4200-100G
PC4200-250G
PC4200-50G
APOSPC4200-100GEA
827
CZK
APOSPC4200-100G
APOSPC4200-250G
APOSPC4200-50G
2-Fluoropyridine 99%
2-Fluoropyridine
Vzorec:
C₅H₄FN MW: 97.09 Bod varu: 124…126 °C Hustota: 1.128 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 24 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006224 CAS číslo: 372-48-5 EINECS: 206-757-5 UN: 1993 ADR: 3 III |