Tisk…
4'-Fluoropropiophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: p-Fluoropropiophenone, 1-(4-Fluorophenyl)propan-1-one
PC4190-100G PC4190-25G
APOSPC4190-100GEA 2070 CZK
APOSPC4190-100G APOSPC4190-25G
4'-Fluoropropiophenone 98%
4'-Fluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Bod varu: 108 °C/18mmHg
Hustota: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000356
CAS číslo: 456-03-1