3'-Fluoropropiophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
m-Fluoropropiophenone, 1-(3-Fluorophenyl)propan-1-one
PC4189-100G
PC4189-25G
PC4189-5G
APOSPC4189-100GEA
2400
CZK
APOSPC4189-100G
APOSPC4189-25G
APOSPC4189-5G
3'-Fluoropropiophenone 97%
3'-Fluoropropiophenone
Vzorec:
C₉H₉FO Bod varu: 94…96 °C/5mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061245 CAS číslo: 455-67-4 |