Tisk…
2'-Fluoropropiophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: o-Fluoropropiophenone
PC4188-25G PC4188-5G
APOSPC4188-25GEA 1330 CZK
APOSPC4188-25G APOSPC4188-5G
2'-Fluoropropiophenone 98%
2'-Fluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Bod varu: 89…91 °C/12mmHg
Hustota: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009893
CAS číslo: 446-22-0