Methyl-4-fluorosalicylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 4-fluoro-2-hydroxybenzoate
PC4187-25G
APOSPC4187-25GEA
5200
CZK
APOSPC4187-25G
Methyl-4-fluorosalicylate 98%
Methyl-4-fluorosalicylate
Vzorec:
C₈H₇FO₃ MW: 170,14 g/mol Bod tání: 38…40 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093965 CAS číslo: 392-04-1 |