Tisk…
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4183-250MG PC4183-5G PC4183-25G PC4183-100G
APOSPC4183-250MGEA 0 CZK
APOSPC4183-250MG APOSPC4183-5G APOSPC4183-25G APOSPC4183-100G
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₃F₃N₂O
Bod tání: 168…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151833
CAS číslo: 1546-80-1