Tisk…
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4182-1G PC4182-5G PC4182-25G
APOSPC4182-1GEA 1870 CZK
APOSPC4182-1G APOSPC4182-5G APOSPC4182-25G
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₆O₃
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236043
CAS číslo: 16261-80-6