Tisk…
4-Fluorophthalic anhydride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
PC4179R-25G PC4179R-100G
APOSPC4179R-25GEA 7110 CZK
APOSPC4179R-25G APOSPC4179R-100G
4-Fluorophthalic anhydride 97%
4-Fluorophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₃FO₃
MW: 166,11 g/mol
Bod varu: 147…149 °C/20mmHg
Bod tání: 74…79 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191363
CAS číslo: 319-03-9
EINECS: 923-092-2