Tisk…
3-Fluorophthalic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4179L-5G PC4179L-1G PC4179L-25G
APOSPC4179L-5GEA 827 CZK
APOSPC4179L-5G APOSPC4179L-1G APOSPC4179L-25G
3-Fluorophthalic acid 98%
3-Fluorophthalic acid
Vzorec: C₈H₅FO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039524
CAS číslo: 1583-67-1
EINECS: 216-433-5