Tisk…
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
PC4177-5G PC4177-1G PC4177-10G PC4177-25G
APOSPC4177-5GEA 5690 CZK
APOSPC4177-5G APOSPC4177-1G APOSPC4177-10G APOSPC4177-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 96%
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
Vzorec: C₆H₅F₃O₂
Bod varu: 96…98 °C
Hustota: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192167
CAS číslo: 79424-03-6
UN: 3272
ADR: 3,II