Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)-2-thiourea 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4175P-5G PC4175P-25G PC4175P-100G
APOSPC4175P-5GEA 622 CZK
APOSPC4175P-5G APOSPC4175P-25G APOSPC4175P-100G
1-(4-Fluorophenyl)-2-thiourea 98%
1-(4-Fluorophenyl)-2-thiourea
Vzorec: (C₆H₄F)NHC(S)NH₂
Bod tání: 162…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041180
CAS číslo: 459-05-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III