Tisk…
1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4175N-25G PC4175N-5G
APOSPC4175N-25GEA 2480 CZK
APOSPC4175N-25G APOSPC4175N-5G
1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea 98%
1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea
Vzorec: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
Bod tání: 114…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041167
CAS číslo: 458-05-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III