Tisk…
1-(2-Fluorophenyl)-2-thiourea 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2-Fluorophenyl)thiourea, N-(2-Fluorophenyl)thiourea, 2-Fluorophenylthiourea
PC4175M-25G PC4175M-5G
APOSPC4175M-25GEA 1990 CZK
APOSPC4175M-25G APOSPC4175M-5G
1-(2-Fluorophenyl)-2-thiourea 97%
1-(2-Fluorophenyl)-2-thiourea
Vzorec: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
MW: 170,21 g/mol
Bod tání: 143…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041148
CAS číslo: 656-32-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III