Tisk…
4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4175J-1G PC4175J-2.5G PC4175J-250MG
APOSPC4175J-1GEA 457 CZK
APOSPC4175J-1G APOSPC4175J-2.5G APOSPC4175J-250MG
4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Vzorec: C₇H₈FN₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041269
CAS číslo: 38985-72-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III