Tisk…
(4-Fluorophenylthio)acetone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4175H-1G PC4175H-5G
APOSPC4175H-1GEA 1130 CZK
APOSPC4175H-1G APOSPC4175H-5G
(4-Fluorophenylthio)acetone 97%
(4-Fluorophenylthio)acetone
Vzorec: C₉H₉FOS
Bod varu: 100…103 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179340
CAS číslo: 2968-13-0