Tisk…
(4-Fluorophenylthio)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((4-Fluorophenyl)thio)acetic acid
PC4175D-10G PC4175D-50G
APOSPC4175D-10GEA 3380 CZK
APOSPC4175D-10G APOSPC4175D-50G
(4-Fluorophenylthio)acetic acid 97%
(4-Fluorophenylthio)acetic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂S
MW: 186.21
Bod tání: 76…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219825
CAS číslo: 332-51-4