Tisk…
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4174G-1G PC4174G-5G PC4174G-10G
APOSPC4174G-1GEA 622 CZK
APOSPC4174G-1G APOSPC4174G-5G APOSPC4174G-10G
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Bod tání: 86…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060327
CAS číslo: 459-31-4