Tisk…
3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4174B-1G PC4174B-250MG PC4174B-10G
APOSPC4174B-1GEA 3740 CZK
APOSPC4174B-1G APOSPC4174B-250MG APOSPC4174B-10G
3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole 97%
3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole
Vzorec: C₁₀H₉FN₂S
MW: 208,26 g/mol
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052075
CAS číslo: 175137-20-9