Tisk…
4-Fluorophenyl methyl sulphone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene, 1-Fluor-4-(methylsulphonyl)benzol
PC4174-25G PC4174-5G
APOSPC4174-25GEA 1820 CZK
APOSPC4174-25G APOSPC4174-5G
4-Fluorophenyl methyl sulphone 98%
4-Fluorophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Bod tání: 78…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039753
CAS číslo: 455-15-2
EINECS: 207-237-0