Tisk…
2-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4171-5G PC4171-100G PC4171-25G
APOSPC4171-5GEA 953 CZK
APOSPC4171-5G APOSPC4171-100G APOSPC4171-25G
2-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 98%
2-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
MW: 140.16
Bod varu: 110 °C/135mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014401
CAS číslo: 445-26-1
EINECS: 207-155-5