Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4170M-5G PC4170M-25G
APOSPC4170M-5GEA 3410 CZK
APOSPC4170M-5G APOSPC4170M-25G
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine
Vzorec: C₁₀H₁₄FN
MW: 167,227 g/mol
Bod varu: 180 °C
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082702
CAS číslo: 1200-27-7
UN: 2735
ADR: 8,III