Tisk…
4-Fluorophenyl isocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
PC4166-100G PC4166-25G PC4166-5G
APOSPC4166-100GEA 3610 CZK
APOSPC4166-100G APOSPC4166-25G APOSPC4166-5G
4-Fluorophenyl isocyanate 98%
4-Fluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Bod varu: 55 °C/8mmHg
Hustota: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002023
CAS číslo: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II