3-Fluorophenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-3-isocyanatobenzene
PC4165-25G
PC4165-5G
APOSPC4165-25GEA
2150
CZK
APOSPC4165-25G
APOSPC4165-5G
3-Fluorophenyl isocyanate 97%
3-Fluorophenyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Vzorec:
C₇H₄FNO Bod varu: 56…58 °C/14mmHg Hustota: 1,201 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 41 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00002015 CAS číslo: 404-71-7 EINECS: 206-966-1 UN: 3080 ADR: 6.1+3,II |